Få mere at vide
Desogestrel, Mikromol™
Artikelnummer. 18001390
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18001390 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001390 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1024.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desogestrel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desogestrel
CAS 54024-22-5
Analyt- eller komponentnavne Desogestrel
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H30 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Desogestrel, (+)-Desogestrel, Cerazette, Cyclosa, Dicromil, Marvelon 150/320, Org 2969, 13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol, (+)-13beta-Ethyl-17alpha-ethynyl-11-methylenegon-4-en-17beta-ol, 13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17alpha-4-pregnen-20-yn-17-ol, 17-Ethynyl-18-methyl-11-methyleneestr-4-en-17beta-ol
InChI formel InChI=1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
SMIL CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-11-methylidene-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molekylvægt (g/mol) 310.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 310.2297 g/mol