Få mere at vide
Desogestrel, MedChemExpress
Beskrivelse
Desogestrel(Org-2969) is a third-generation 19-nortestosterone derivative progestogen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desogestrel |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 54024-22-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H30O |
| Synonym | Org-2969 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (53.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [H][C@@]12C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(O)C#C)([H])[C@]3(CC)C4)([H])[C@]2([H])C4=C)=CCCC1 |
| Vis mere |