Få mere at vide
Desogestrel, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desogestrel |
| CAS | 54024-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desogestrel |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H30 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Desogestrel, (+)-Desogestrel, Cerazette, Cyclosa, Dicromil, Marvelon 150/320, Org 2969, 13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-ol, (+)-13beta-Ethyl-17alpha-ethynyl-11-methylenegon-4-en-17beta-ol, 13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17alpha-4-pregnen-20-yn-17-ol, 17-Ethynyl-18-methyl-11-methyleneestr-4-en-17beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Vis mere |