missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desnitro-olefin Imidacloprid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidacloprid-desnitro-olefin |
| CAS | 187022-17-9 |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl N4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Imidacloprid-desnitro-olefin, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-imidazol-2-amine (ACI), 1H-Imidazol-2-amine','1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]- (9CI','ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN4/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11/h1-5H,6H2,(H2,11,12) |
| SMIL | Nc1nccn1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| IUPAC navn | 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.648 |
| Formel vægt | 208.052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?