Få mere at vide
Desnitro-olefin Imidacloprid, TRC
Artikelnummer. 30471226
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30471226 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30471226 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN561220250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidacloprid-desnitro-olefin
CAS 187022-17-9
Molekylær formel C9 H9 Cl N4
Mængde 250 mg
Synonym Imidacloprid-desnitro-olefin, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-imidazol-2-amine (ACI), 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C9H9ClN4/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11/h1-5H,6H2,(H2,11,12)
SMIL Nc1nccn1Cc2ccc(Cl)nc2
IUPAC navn 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 208.648
Formel vægt 208.052