missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desnitro-imidacloprid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidacloprid-guanidine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H |
| Formel vægt | 246.0439 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?