missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desnitro-imidacloprid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134347 25 mg
30138315 100 mg
17954285 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN56121525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 127202-53-3
Molekylær formel C9 H11 Cl N4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 247.12
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine hydrochloride (1:1), Imidacloprid-guanidine hydrochloride, Desnitro-imidacloprid hydrochloride
IUPAC navn 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
Formel vægt 246.0439
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.