Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmosine |
| CAS | 11003-57-9 |
| Farve | Gul |
| Analyseprocentområde | 0.995 |
| Molekylær formel | C24H40N5O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | desmosine, norleucine, 6-4-4-amino-4-carboxybutyl-3,5-bis 3-amino-3-carboxypropyl pyridinio, 2-amino-6-3,5-bis 3-amino-4-hydroxy-4-oxobutyl-4-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentyl pyridin-1-ium-1-yl hexanoic acid |
| InChI nøgle | VEVRNHHLCPGNDU-UHFFFAOYNA-O |
| Molekylvægt (g/mol) | 526.61 |
| PubChem CID | 15942890 |
| Vis mere |