Få mere at vide
Desmoglein-3 Antibody (DSG3/8251R), PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621084 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18621084 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18621084 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP324109PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Desmoglein-3
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon DSG3/8251R
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa300-500) of human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 1830
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus