Få mere at vide
Desmethyltriflupromazinhydrochlorid (Nortriflupromazinhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30049523
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049523 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049523 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1675.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Desmethyltriflupromazinhydrochlorid (Nortriflupromazinhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethyltriflupromazine Hydrochloride
CAS 10157-71-8
Analyt- eller komponentnavne Desmethyltriflupromazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 F3 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N-methyl-2-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(methylamino)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), Desmethyltriflupromazine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17F3N2S.ClH/c1-21-9-4-10-22-13-5-2-3-6-15(13)23-16-8-7-12(11-14(16)22)17(18,19)20;/h2-3,5-8,11,21H,4,9-10H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
IUPAC navn N-methyl-3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl] propan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 374.85
Mængde 25 mg
Formel vægt 374,0831 g/mol