Få mere at vide
Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051333
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051333 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051333 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0114.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride
CAS 4617-82-7
Analyt- eller komponentnavne Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H22 F3 N3 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2), Phenothiazine, 10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H22F3N3S.2ClH/c21-20(22,23)15-6-7-19-17(14-15)26(16-4-1-2-5-18(16)27-19)11-3-10-25-12-8-24-9-13-25;;/h1-2,4-7,14,24H,3,8-13H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCNCC4)c2c1
IUPAC navn 10-(3-piperazin-1-ylpropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 466.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 465.102 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.