Få mere at vide
Desmethylthiamine Chloride Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Desmethylthiamine Chloride Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| CAS | 49614-72-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N4 O S . Cl . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, hydrochloride (1:1:1), Thiazolium, 3-[(4-amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, chloride, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N4OS.2ClH/c1-8-10(2-3-16)17-7-15(8)5-9-4-13-6-14-11(9)12;;/h4,6-7,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14);2*1H/q+1;;/p-1 |
| SMIL | Cl.[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2cncnc2N |
| IUPAC navn | 2-[3-[(4-aminopyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chloride;hydrochloride |
| Vis mere |