Få mere at vide
Desmethylsulfotole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylsulfotole |
| CAS | 532946-78-4 |
| Molekylær formel | C13 H11 F3 N2 O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11F3N2O4S/c1-18-12(20)9(6-17-18)11(19)8-4-3-7(13(14,15)16)5-10(8)23(2,21)22/h3-6,20H,1-2H3 |
| SMIL | Cn1ncc(C(=O)c2ccc(cc2S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)c1O |
| IUPAC navn | (5-hydroxy-1-methylpyrazol-4-yl)-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.298 |
| Formel vægt | 348.039 |