Få mere at vide
Desmethylnortriptyline Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460206
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460206 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460206 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0079.1601
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Desmethylnortriptyline Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylnortriptyline Hydrochloride
CAS 25887-71-2
Analyt- eller komponentnavne Desmethylnortriptyline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice Pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H19 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-5 H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-5,γ-propylamine hydrochloride, Desdimethylamitriptyline hydrochloride, Desmethylnortriptyline hydrochloride, Didesmethylamitriptyline hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C18H19N.ClH/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18;/h1-4,6-10 H,5,11-13,19H2;1 H
SMIL Cl.NCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-d:1',2'-e][7 ]annulen-11-ylidene)propan-1-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 285.1284 g/mol