Få mere at vide
Desmethylmaprotilin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30040632
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040632 10 mg
30009609 5 mg
18043240 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29179010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92202-51-2
Molekylær formel C19 H21 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Synonym 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, hydrochloride (9CI), Demethylmaprotiline hydrochloride, Desmethylmaprotiline hydrochloride, N-Desmethylmaprotiline hydrochloride, Normaprotiline hydrochloride, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine hydrochloride, Maprotiline-desmethyl Hydrochloride
IUPAC navn 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl) propan-1-amin hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)propan-1-amine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c20-13-5-11-19-12-10-14(15-6-1-3-8-17(15)19)16-7-2-4-9-18(16)19;/h1-4,6-9,14H,5,10-13,20H2;1H
Formel vægt 299.1441
Procent renhed >95%