Få mere at vide
Desmethylfluvoxamin, Lipomed
Artikelnummer. 30457731
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457731 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30457731 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMFLV1889FB100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Desmethylfluvoxamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethyl Fluvoxamine
CAS 192876-02-1
Analyt- eller komponentnavne Desmethyl Fluvoxamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H19 F3 N2 O2
Synonym (1 E)-5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-Pentanone O-(2-aminoethyl)oxime, 1-Pentanone, 5-hydroxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, Fluvoxamino acid, Fluvoxamine Maleate Imp. G (EP)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL NCCO\N=C(/CCCCO)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC navn (5 E)-5-(2-aminoethoxyimino)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentan-1-ol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 304.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 304,1399 g/mol