Få mere at vide
Desmethylene Paroxetine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
Desmethylene Paroxetine Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylene Paroxetine HCL |
| CAS | 1394861-12-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desmethylene Paroxetine HCL |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C18 H20 F N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Desmethylene Paroxetine hydrochloride, BRL-38250A, (-)Trans-4-(p-fluorophenyl)-3-[[3,4-dihydroxyphenoxy]methyl]piperidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FNO3.ClH/c19-14-3-1-12(2-4-14)16-7-8-20-10-13(16)11-23-15-5-6-17(21)18(22)9-15;/h1-6,9,13,16,20-22H,7-8,10-11H2;1H/t13-,16-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Oc1ccc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)cc1O |
| Vis mere |