Få mere at vide
Desmethylene Paroxetine Hydrochloride, Mikromol
Artikelnummer. 30457891
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457891 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457891 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.240025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desmethylene Paroxetine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylene Paroxetine HCL
CAS 1394861-12-1
Analyt- eller komponentnavne Desmethylene Paroxetine HCL
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H20 F N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Desmethylene Paroxetine hydrochloride, BRL-38250A, (-)Trans-4-(p-fluorophenyl)-3-[[3,4-dihydroxyphenoxy]methyl]piperidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H20FNO3.ClH/c19-14-3-1-12(2-4-14)16-7-8-20-10-13(16)11-23-15-5-6-17(21)18(22)9-15;/h1-6,9,13,16,20-22H,7-8,10-11H2;1H/t13-,16-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Oc1ccc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)cc1O
IUPAC navn 4-[[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methoxy]benzene-1,2-diol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 353.82
Mængde 25 mg
Formel vægt 353.1194 g/mol