Få mere at vide
Desmethyldoxepin (cis/trans), LoGiCal
Artikelnummer. 30463425
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463425 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463425 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0032.08
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E,Z)-Desmethyldoxepin
CAS 1225-56-5
Analyt- eller komponentnavne (E,Z)-Desmethyldoxepin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine, N-methyl- (7CI,8CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, Desdoxepin, Desmethyl doxepin, Desmethyldoxepine, Monodesmethyldoxepin, N-Desmethyldoxepin, Nordoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, Doxepin Hydrochloride Imp. C (EP) as E/Z-Mixture, (E,Z)-Desmethyldoxepin, Desmethyldoxepin (cis/trans)
InChI formel InChI=1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 265.356