Få mere at vide
Desmethyldoxepin (cis/trans) 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460537
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460537 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460537 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0032.0801
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Desmethyldoxepin (cis/trans) 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E,Z)-Desmethyldoxepin
CAS 1225-56-5
Analyt- eller komponentnavne (E,Z)-Desmethyldoxepin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-, Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6 H),γ-propylamine, N-methyl- (7 CI,8 CI), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., Demethyldoxepin, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine, (E,Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
InChI formel InChI=1 S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19 H,6,12-13H2,1H3
SMIL CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn 3-(6 H-benzo[c][1 ]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 265.356
Mængde 1 ml