Få mere at vide
Desmethylclozapin (Norclozapin), LoGiCal
Artikelnummer. 30460057
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460057 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460057 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0480.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclozapine
CAS 6104-71-8
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylclozapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-Chloro-11-(1-piperazinyl)-5H-dibenzo[B,E][1,4]diazepine, Clozapine Imp. C (EP), 8-Chloro-11-(piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Desmethylclozapine, Norclozapine, Clozapine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
Løsningstype Fedt
SMIL Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
IUPAC navn 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 312.8
Mængde 10 mg
Formel vægt 312,1142 g/mol