Få mere at vide
Desmethylclomipramin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17961496
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961496 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0545.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Desmethylclomipramin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 336,116 g/mol