Få mere at vide
Desmethylclomipramin Hydrochlorid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| CAS | 29854-14-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desmethylclomipramine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H21 Cl N2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Desmethylclomipramine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Vis mere |