Få mere at vide
Desmethylclomipramin Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462792
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462792 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462792 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0545.0801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 337.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 336,116 g/mol