Få mere at vide
Desmethylcitalopram hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463894
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463894 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463894 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0242.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Analyt- eller komponentnavne Desmethylcitalopram Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H19 F N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C, Citalopram Related Compound D as Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Oxalate Impurity D as Hydrochloride, Citalopram Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 346.83
Mængde 10 mg
Formel vægt 346,1248 g/mol