Få mere at vide
Desmethylchlorpromazinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461956
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461956 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461956 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0420.07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
CAS 3953-65-9
Analyt- eller komponentnavne Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 341.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 340,0568 g/mol