Få mere at vide
Desmethylchlorpromazinhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460094
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460094 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460094 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0420.0701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Desmethylchlorpromazinhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
CAS 3953-65-9
Analyt- eller komponentnavne Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethylchlorpromazine Hydrochloride), Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP), Chlorpromazine Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Chlorpromazine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18 H,4,9-10H2,1H3;1 H
SMIL Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 341.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 340,0568 g/mol