Få mere at vide
Desmethylchlorphenamin maleat 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460314
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460314 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460314 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0090.1301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Desmethylchlorphenamin maleat 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylchlorphenamine Maleate
CAS 22630-25-7
Analyt- eller komponentnavne Desmethylchlorphenamine Maleate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (3 RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, Chlorpheniramine Related Compound C as Maleate, Chlorphenamine Maleate Impurity C as Maleate, Chlorphenamine Impurity C as Maleate
InChI formel InChI=1 S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17 H,9,11H2,1H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 376.83
Mængde 1 ml
Formel vægt 376,119 g/mol