Få mere at vide
Desmethyl Sibutramine, TRC
Artikelnummer. 30132916
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132916 50 mg
30008560 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29217150MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 168835-59-4
Molekylær formel C16 H24 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 265.82
Synonym Cyclobutanemethanamine, 1-(4-chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)-, 1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine, (±)-Desmethylsibutramine, N-Desmethylsibutramine, N-Methyl-N-[1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-yl]amine, N-Monodemethylsibutramine, (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine
IUPAC navn 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine
SMIL CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethyl Sibutramine
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3
Formel vægt 265.1597
Procent renhed >95%