Få mere at vide
Desmethyl Sibutramine, Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylsibutramine Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 301.1364 |
| Procent renhed | >95% |