Få mere at vide
Desmethyl Sibutramine-d6, Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30361910
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30361910 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30361910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2921721MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethyl Sibutramine-d6, Hydrochloride
CAS 1189935-32-7
Molekylær formel C16 H18 D6 Cl N . HCl
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H/i4D2,9D2,10D2;
SMIL Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C(C(CC(C)C)NC)(c2ccc(Cl)cc2)C1([2H])[2H]
IUPAC navn 1-[1-(4-chlorophenyl)-2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-cyclobutyl]-N,3-dimethyl-butan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 308.32
Formel vægt 307.1741