missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl Ranitidine, TRC

Artikelnummer. 30350755
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350755 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2921605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl Ranitidine
CAS 66357-25-3
Molekylær formel C12 H20 N4 O3 S
Mængde 5 mg
Synonym N-Methyl-N'-[2-[[[5-[(methylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-2-nitro-1,1-ethenediamine, Desmethylranitidine
InChI formel InChI=1S/C12H20N4O3S/c1-13-7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-15-12(14-2)8-16(17)18/h3-4,8,13-15H,5-7,9H2,1-2H3
SMIL CNCc1oc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC)cc1
IUPAC navn 1-N-methyl-1-N'-[2-[[5-(methylaminomethyl)furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-2-nitroethene-1,1-diamine
Molekylvægt (g/mol) 300.38
Formel vægt 300.1256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.