Få mere at vide
Desmethyl Piroxicam (Piroxicam Impurity B), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 65897-46-3 |
| Molekylær formel | C14 H11 N3 O4 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-N-2-pyridinyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-N-(pyridin-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. B (EP), Desmethyl Piroxicam, Desmethylpiroxicam |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O4S/c18-13-9-5-1-2-6-10(9)22(20,21)17-12(13)14(19)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-8,17-18H,(H,15,16,19) |
| SMIL | OC1=C(NS(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-2H-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.32 |
| Formel vægt | 317.047 |