Få mere at vide
Desmethyl PBR28, TRC
Artikelnummer. 30359340
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359340 10 mg
30353452 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30359340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29244510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1005325-42-7
Molekylær formel C20H18N2O3
Molekylvægt (g/mol) 334.37
Synonym Desmethyl PBR28, N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
SMIL CC(=O)N(Cc1ccccc1O)c2cnccc2Oc3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2-Hydroxyphenyl)methyl]-N-(4-phenoxy-3-pyridinyl)acetamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H18N2O3/c1-15(23)22(14-16-7-5-6-10-19(16)24)18-13-21-12-11-20(18)25-17-8-3-2-4-9-17/h2-13,24H,14H2,1H3
Formel vægt 334.1317