Få mere at vide
Desmethyl Ofloxacin-d8 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Ofloxacin-d8 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FN3O4.ClH/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20;/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24);1H/i2D2,3D2,4D2,5D2; |