missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl-O-Benzyl Apixaban, TRC

Artikelnummer. 30365830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365830 10 mg
30359102 100 mg
30364719 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD11984510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1620494-31-6
Molekylær formel C31 H29 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 535.593
Synonym 1-(4-(Benzyloxy)phenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
IUPAC navn 7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-1-(4-phenylmethoxyphenyl)-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
SMIL NC(=O)c1nn(c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c4C(=O)N(CCc14)c5ccc(cc5)N6CCCCC6=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl-O-Benzyl Apixaban
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H29N5O4/c32-30(38)28-26-17-19-35(23-11-9-22(10-12-23)34-18-5-4-8-27(34)37)31(39)29(26)36(33-28)24-13-15-25(16-14-24)40-20-21-6-2-1-3-7-21/h1-3,6-7,9-16H,4-5,8,17-20H2,(H2,32,38)
Formel vægt 535.222
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.