Få mere at vide
Desmethyl-O-Benzyl Apixaban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl-O-Benzyl Apixaban |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H29N5O4/c32-30(38)28-26-17-19-35(23-11-9-22(10-12-23)34-18-5-4-8-27(34)37)31(39)29(26)36(33-28)24-13-15-25(16-14-24)40-20-21-6-2-1-3-7-21/h1-3,6-7,9-16H,4-5,8,17-20H2,(H2,32,38) |
| Formel vægt | 535.222 |