Få mere at vide
Desmethyl Nintedanib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Nintedanib |
| CAS | 894783-61-0 |
| Molekylær formel | C30H31N5O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Nintedanib Impurity G, 2,3-Dihydro-3-[[[4-[[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl] amino]phenylmethylene]-2-oxo-methyl Ester-1H-indole-6-carboxylic Acid, (Z)-Methyl 3-(((4-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H31N5O4/c1-34-14-16-35(17-15-34)19-26(36)31-22-9-11-23(12-10-22)32-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39-2)18-25(24)33-29(27)37/h3-13,18,33,37H,14-17,19H2,1-2H3,(H,31,36) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(NC(=O)CN4CCN(C)CC4)cc3)/c5ccccc5)\C(=O)Nc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 525.6 |