missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl-N-propyl Imiquimod, TRC

Artikelnummer. 30358281
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358281 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD293250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
CAS 853792-81-1
Molekylær formel C13 H14 N4
Mængde 100 mg
Synonym 1H-Imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-propyl-, 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Desmethyl-N-propyl Imiquimod
InChI formel InChI=1S/C13H14N4/c1-2-7-17-8-15-11-12(17)9-5-3-4-6-10(9)16-13(11)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H2,14,16)
SMIL CCCn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC navn 1-propylimidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 226.28
Formel vægt 226.1218
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.