missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl Metsulfuron-methyl, TRC

Artikelnummer. 17953755
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953755 50 mg
17903145 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17953755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29235050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126312-31-0
Molekylær formel C13H13N5O6S
Molekylvægt (g/mol) 367.34
Synonym 2-[[[[(3,4-Dihydro-6-methyl-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic Acid Methyl Ester, 2-[[[[(1,4-Dihydro-6-methyl-4-oxo-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic Acid Methyl Ester;
SMIL COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=NC(=O)N2)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl Metsulfuron-methyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13N5O6S/c1-7-14-11(16-12(20)15-7)17-13(21)18-25(22,23)9-6-4-3-5-8(9)10(19)24-2/h3-6H,1-2H3,(H3,14,15,16,17,18,20,21)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.