missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desmethyl Metolazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Metolazone |
| CAS | 28524-40-5 |
| Molekylær formel | C15H14ClN3O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-3-phenyl-6-quinazolinesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN3O3S/c1-9-18-13-8-12(16)14(23(17,21)22)7-11(13)15(20)19(9)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,18H,1H3,(H2,17,21,22) |
| SMIL | CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3)S(=O)(=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.81 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?