missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl Lacosamide, TRC

Artikelnummer. 30137359
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137359 25 mg
30011716 10 mg
30009173 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29183525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 175481-38-6
Molekylær formel C12 H16 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 236.27
Synonym Propanamide, 2-(acetylamino)-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-(Acetylamino)-3-hydroxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (R)-N-Benzyl-2-acetamido-3-hydroxypropionamide, (2R)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-hydroxypropanamide, Desmethyl Lacosamide, Lacosamide Imp. F (Pharmeuropa)
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-N-benzyl-3-hydroxypropanamide
SMIL CC(=O)N[C@H](CO)C(=O)NCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl Lacosamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O3/c1-9(16)14-11(8-15)12(17)13-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,15H,7-8H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16)/t11-/m1/s1
Formel vægt 236.1161
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.