missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl Ketoprofen Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30361120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29185050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl Ketoprofen Methyl Ester
CAS 24021-44-1
Molekylær formel C16 H14 O3
Mængde 50 mg
Synonym 3-Benzoylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, Acetic acid, (m-benzoylphenyl)-, methyl ester (8CI), Methyl (3-benzoylphenyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-19-15(17)11-12-6-5-9-14(10-12)16(18)13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 2-(3-benzoylphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Formel vægt 254.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.