missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desmethyl Imazamox, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imazamox-O-desmethyl |
| CAS | 81335-78-6 |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-7(2)14(3)13(21)16-11(17-14)10-9(12(19)20)4-8(6-18)5-15-10/h4-5,7,18H,6H2,1-3H3,(H,19,20)(H,16,17,21) |
| SMIL | CC(C)C1(C)N=C(NC1=O)c2ncc(CO)cc2C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.3 |
| Formel vægt | 291.122 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?