Få mere at vide
Desmethyl Icaritin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | desmethyl Icaritin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O6/c1-10(2)3-8-13-14(22)9-15(23)16-17(24)18(25)19(26-20(13)16)11-4-6-12(21)7-5-11/h3-7,9,21-23,25H,8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 354.1103 |