Få mere at vide
Desmethyl Fondenafil, TRC
Artikelnummer. 30010242
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010242 25 mg
30003603 50 mg
30010303 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29243025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147676-79-7
Molekylær formel C23 H30 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 438.52
Synonym Piperazine, 1-[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzoyl]-4-methyl- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazinylcarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desmethylcarbodenafil, Desmethyl Fondenafil
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-carbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(C)CC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylcarbodenafil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30N6O3/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(30)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)23(31)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,30)
Formel vægt 438.2379
Procent renhed >95%