Få mere at vide
Desmethyl Etoricoxib, TRC
Artikelnummer. 30132607
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132607 50 mg
30006778 10 mg
30011662 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29689550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202409-31-2
Molekylær formel C17 H13 Cl N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 344.82
Synonym 5-Chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2,3'-bipyridine, 5-Chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-(3-pyridyl)pyridine, 6'-Desmethyletoricoxib, Desmethyl Etoricoxib
IUPAC navn 5-chloro-3-(4-methylsulfonylphenyl)-2-pyridin-3-ylpyridine
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2cc(Cl)cnc2c3cccnc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6'-Desmethyletoricoxib
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3
Formel vægt 344.0386
Procent renhed >95%