missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Desmethyl Doxylamine Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Doxylamine Oxalate |
| CAS | 2771193-12-3 |
| Molekylær formel | C16H20N2O . C2H2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-[phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethan-1-amine Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O.C2H2O4/c1-18(2)12-13-19-16(14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-17-15;3-1(4)2(5)6/h3-11,16H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)C(O)=O |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-(phenyl(pyridin-2-yl)methoxy)ethan-1-amine oxalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.37 |
| Formel vægt | 346.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?