Få mere at vide
Desmethylchlorpheniramin maleatsalt, TRC
Artikelnummer. 18040440
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18040440 5 mg
18000930 1 mg
18020230 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2915505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22630-25-7
Molekylær formel C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 376.83
Synonym (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[p-Chloro-α-(2-methylaminoethyl)benzyl]pyridine maleate
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 3-(4-chlorophenyl)-N-methyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin
SMIL CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylchlorphenamine Maleate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vægt 376.119