Få mere at vide
Desmethyl Cerivastatin, Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyl Cerivastatin, Sodium Salt |
| CAS | 157199-28-5 |
| Molekylær formel | C25 H31 F N O5 . Na |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32FNO5.Na/c1-14(2)24-20(10-9-18(29)11-19(30)12-22(31)32)23(16-5-7-17(26)8-6-16)21(13-28)25(27-24)15(3)4;/h5-10,14-15,18-19,28-30H,11-13H2,1-4H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b10-9+;/t18-,19-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)c1nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c(c1CO)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | sodium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-2,6-di(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.51 |
| Formel vægt | 467.2084 |