missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Desmethyl Cariprazine, TRC

Artikelnummer. 30009165
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009165 2.5 mg
30005418 1 mg
30006271 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2913682.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 839712-15-1
Molekylær formel C20H30Cl2N4O
Molekylvægt (g/mol) 413.38
Synonym N-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]-N'-methyl Urea
SMIL ClC1=C(N2CCN(CC[C@@H]3CC[C@@H](NC(NC)=O)CC3)CC2)C=CC=C1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Desmethyl Cariprazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30Cl2N4O/c1-23-20(27)24-16-7-5-15(6-8-16)9-10-25-11-13-26(14-12-25)18-4-2-3-17(21)19(18)22/h2-4,15-16H,5-14H2,1H3,(H2,23,24,27)
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.